Learn More
Levetiracetam-d6, TRC
Código de producto. 30477174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477174 2.5 mg 2.50 miligramo
30468698 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30477174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3315012.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1133229-29-4
Fórmula molecular C8 2H6 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 176.25
Sinónimo 1-Pyrrolidineacetamide-α-d, α-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2-oxo-, (αS)-, Levetiracetam-D6
Nombre IUPAC (2S)-2,3,3,4,4,4-hexadeuterio-2-(2-oxopirrolidina-1-il)butanamida
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N1CCCC1=O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levetiracetam butyl-D6
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1/i1D3,2D2,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1432