Learn More
Ácido carboxílico levetiracetam, TRC
Código de producto. 30470572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470572 25 mg 25 miligramos
30470570 50 mg 50 miligramos
30469069 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL33151025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102849-49-0
Fórmula molecular C8 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 171.19
Sinónimo 1-Pyrrolidineacetic acid, α-ethyl-2-oxo-, (αS)-, 1-Pyrrolidineacetic acid, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinone-n-butyric acid, UCB-L 057, Levetiracetam Carboxylic Acid, Levetiracetam acid
Nombre IUPAC (2S)-2-(2-oxopirrolidina-1-il)ácido butanoico
SMILES CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levetiracetam Carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-6(8(11)12)9-5-3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0895
Porcentaje de pureza >95%