Learn More
Levetiracetam 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30461098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461098 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461098 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1372.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Nombres de analitos o componentes Levetiracetam
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H14 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
Tipo de solución Solución única
SMILES CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
Nombre IUPAC (2S)-2-(2-oxopirrolidin-1-il)butanamida
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 170.21
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 170,1055 g/mol