Learn More
Levetimide, MedChemExpress
Código de producto. 16494038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494038 10 mg 10 miligramos
16440397 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16494038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY105545A
MedChemExpress Levetimide is a potent and stereoselective inhibitor of [3H](+)pentazocine binding, with a Ki of 2.2 nM.
Levetimide is a potent and stereoselective inhibitor of [3H](+)pentazocine binding, with a Ki of 2.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levetimide
CAS 21888-99-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26N2O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (275.89 mM)
SMILES O=C(N1)[C@](C2=CC=CC=C2)(CCC1=O)C3CCN(CC3)CC4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 362.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.46
Porcentaje de pureza 99.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation