Learn More
Buerkle™ Bomba de palanca con varilla de pistón de acero galvanizado
Código de producto. 15571751 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
350 mL/recorrido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
15571751 350 mL/recorrido cada uno
1 options
Código de producto. 15571751 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 56130040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Polipropileno con varilla de pistón de acero galvanizado y cierres FKM. Se pueden adquirir las cantidades requeridas de barriles sin gran esfuerzo con esta bomba de palanca manual. Idóneo para uso ocasional.
  • Se pueden adquirir las cantidades requeridas de barriles sin gran esfuerzo con esta bomba de palanca manual.
  • Aplicaciones de la bomba de palanca: agua, lubricantes, aceites ligeros, productos químicos a base de agua, ácidos ligeros y soluciones cáusticas.
  • Con conexión de tuerca de barril integrada para rosca final de 1 ¼ y 2 in.
  • Capacidad de la bomba de 350 ml por carrera
  • Profundidad de inmersión variable de forma continua de 65–90 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Caudal 350 mL/recorrido
Material Polipropileno, acero galvanizado