Learn More
Elma™ Conjuntos de niveles
Descripción
- Acero inoxidable con mangos de plástico (10 a 120 y 180 a 300) o Rilsan recubrimiento (150)
- Mangos ergonómicos
- Esterilizable en autoclave
- Orificios de bayoneta en la parte inferior para montar soportes (por ejemplo, Elma Pin, soporte de silicona para peine inferior)
- Aberturas cuadradas en las paredes laterales para montar soportes de silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conjunto de niveles |
| Para utilizar con (equipo) | Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL |
| Modelo | S |