Learn More
Tocris Bioscience™ Levcromakalim
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18005402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18005402 10 mg 10 miligramos
18063912 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18005402 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1378/10
Kir6 (KATP) channel opener; active enantiomer of cromakalim (Cat. No. 1377)
Levcromakalim is an active enantiomer of the prototypical Kir6 (KATP) channel opener Cromakalim. Hypotensive and airways relaxant. IC50 = 490 nM in guinea pig trachea.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94535-50-9
Fórmula molecular C16H18N2O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levcromakalim
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.33
Pureza >99%
Peso molecular 286.331