Learn More
Levcromakalim, MedChemExpress
Código de producto. 16462147
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16462147 50 mg 50 miligramos
16436008 10 mg 10 miligramos
16408627 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16462147
Marca: Medchem Express HY14255
MedChemExpress Levcromakalim ((-)-Cromakalim) is an ATP-sensitive K+ channel (KATP) activator.
Levcromakalim ((-)-Cromakalim) is an ATP-sensitive K+ channel (KATP) activator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levcromakalim
CAS 94535-50-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18N2O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo (-)-Cromakalim BRL 38227
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (174.62 mM)
SMILES CC(O1)(C)[C@@H](O)[C@H](N2CCCC2=O)C3=C1C=CC(C#N)=C3
Peso molecular (g/mol) 286.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.33
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation