Learn More
Besilato de levamlodipino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levamlodipine Besilate |
| CAS | 150566-71-5 |
| Fórmula molecular | C20 H25 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Levamlodipine Besylate, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, (4S)-, benzenesulfonate (1:1), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)/t17-;/m0./s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C([C@@H]1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OS(=O)(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | ácido bencenosulfónico; (4S)-2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de 3-O-etilo y 5-O-metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 567.051 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 566.149 |