Learn More
Clorhidrato de levamisol, TRC
Código de producto. 30474742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474742 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30474742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL331100100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levamisole Hydrochloride
CAS 16595-80-5
Fórmula molecular C11 H12 N2 S . Cl H
Cantidad 100 mg
Sinónimo Levamisole Hydrochloride, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, hydrochloride (1:1), (6S)-, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (-)- (8CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (6S)- (9CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (S)-, (-)-Levamisole hydrochloride, Ascaridil, Century-Ace, Citarin L, Decaris, Dekaris, Ergamisol, Ergamisole, KW 2LE-T, L-Narpenol, Levacide, Levadin, Levasole, Levomysol hydrochloride, Meglum, NSC 177023, Nemicide, Nilverm forte, R 12654, Ripercol L, Solaskil, Spartakon L, Tramisol, Tramisole, l-Tetramisole hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
SMILES Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
Nombre IUPAC (6S)-6-fenil-2,3,5,6-tetrahidroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 240.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0488