Learn More
Levamisole hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498467 5 g 5 g
16475798 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13666
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress Levamisole ((-)-Tetramisole) hydrochloride is an anthelmintic and immunomodulator belonging to a class of synthetic imidazothiazole derivatives. Levamisole hydrochloride has antiviral effects against HSV.
Levamisole ((-)-Tetramisole) hydrochloride is an anthelmintic and immunomodulator belonging to a class of synthetic imidazothiazole derivatives. Levamisole hydrochloride has antiviral effects against HSV.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levamisole hydrochloride
Forma física Solid
CAS 16595-80-5
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13ClN2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo (-)-Tetramisole hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (207.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 15.5 mg/mL (64.38 mM; Need ultrasonic and warming) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (51.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.C12=N[C@@H](C3=CC=CC=C3)CN1CCS2
Peso molecular (g/mol) 240.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.75
Porcentaje de pureza 99.87%