Learn More
Clorhidrato de levamisol, 99,62%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11493412 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11493412 5 g
11403422 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493412 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215522805
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
CAS 16595-80-5
Fórmula molecular C11H13ClN2S
Peso molecular (g/mol) 240.749
Clave InChI LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Sinónimo levamisole hydrochloride, levamisole hcl, ergamisol, tramisol, tramisole, decaris, --tetramisole hydrochloride, niratic hydrochloride, ascaridil, dekaris
PubChem CID 27944
ChEBI CHEBI:6433
Nombre IUPAC (6S)-6-fenil-2,3,5,6-tetrahidroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol;clorhidrato
SMILES C1CSC2=NC(CN21)C3=CC=CC=C3.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levamisole hydrochloride
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.8
Porcentaje de pureza 0.9962
Forma física Polvo cristalino