Learn More
Clorhidrato de levamisol 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30462176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462176 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462176 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0706.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levamisole Hydrochloride
CAS 16595-80-5
Nombres de analitos o componentes Levamisole Hydrochloride
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C11 H12 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Levamisole Hydrochloride, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, hydrochloride (1:1), (6S)-, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (-)- (8CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (6S)- (9CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (S)-, (-)-Levamisole hydrochloride, Ascaridil, Century-Ace, Citarin L, Decaris, Dekaris, Ergamisol, Ergamisole, KW 2LE-T, L-Narpenol, Levacide, Levadin, Levasole, Levomysol hydrochloride, Meglum, NSC 177023, Nemicide, Nilverm forte, R 12654, Ripercol L, Solaskil, Spartakon L, Tramisol, Tramisole, l-Tetramisole hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
Nombre IUPAC (6S)-6-fenil-2,3,5,6-tetrahidroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 240.75
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 240,0488 g/mol