Learn More
Levamisol EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 30460894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460894 4 x 25 mg -
30051462 25 mg 25 miligramos
30051989 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460894 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0706.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Levamisol EP Impureza D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole
CAS 4335-28-8
Nombres de analitos o componentes 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H10 N2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Levamisole Hydrochloride Imp. D (EP), Levamisole Imp. D (EP), 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3-dihydro-6-phenyl-, 2,3-Dihydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole, Levamisole Hydrochloride Impurity D, Levamisole Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2S/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10/h1-5,8H,6-7H2
Tipo de solución Neat
SMILES C1Cn2cc(nc2S1)c3ccccc3
Nombre IUPAC 6-fenil-2,3-dihidroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol
Peso molecular (g/mol) 202.28
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0565 g/mol