Learn More
Levamisol EP Impureza D, Mikromol™
Descripción
Levamisol EP Impureza D
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole |
| CAS | 4335-28-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H10 N2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Levamisole Hydrochloride Imp. D (EP), Levamisole Imp. D (EP), 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3-dihydro-6-phenyl-, 2,3-Dihydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole, Levamisole Hydrochloride Impurity D, Levamisole Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2S/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10/h1-5,8H,6-7H2 |
| SMILES | C1Cn2cc(nc2S1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 6-fenil-2,3-dihidroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol |
| Mostrar más |