Learn More
Clorhidrato de levamisol-d5, TRC
Código de producto. 30476695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30476695 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30476695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3311021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levamisole-d5 Hydrochloride
CAS 1246819-64-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11 D5 H7 N2 S . H Cl
Cantidad 1 mg
Sinónimo Levamisole D5 (phenyl D5) Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1/i1D,2D,3D,4D,5D;
SMILES Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c([C@H]2CN3CCSC3=N2)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC (6S)-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-2,3,5,6-tetrahidroimidazo[2,1-b]tiazol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 245.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0802
Porcentaje de pureza >95