Learn More
Levamisol-d5 Clorhidrato (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Código de producto. 30040493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30040493 1 x 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30040493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT85921X1ML
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levamisole-d5 Hydrochloride
CAS 1246819-64-6
Fórmula molecular C11 D5 H7 N2 S . H Cl
Cantidad 1 x 1 mL
Sinónimo Levamisole D5 (phenyl D5) Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1/i1D,2D,3D,4D,5D;
SMILES Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c([C@H]2CN3CCSC3=N2)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC (6S)-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenilo)-2,3,5,6-tetrahidroimidazo[2,1-b]tiazol; Cloruro
Peso molecular (g/mol) 245.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0802
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Levamisole-d5 Hydrochloride 1 mg/mL