Learn More
Levamisol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321782 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321782 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14629690AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levamisol
CAS 14769-73-4
Nombres de analitos o componentes Levamisol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H12 N2 S
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, (S)-, (6S)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole, (-)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2.1-b]thiazole, (-)-Tetramisole, (S)-(-)-Levamisole, 5: PN: WO2015086738 SEQID: 8 claimed sequence, Anthelsol, Ketrax, L-Tetramisole, Lepuron, Levamisol, Levamisole, Levipor, Levomol, Levomysol, Levovermax, Nilverm LV, Totalon, Vermisol 150, Wormicid, l-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole, l-Tetramisole
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2S/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1
SMILES C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
Nombre IUPAC (6S)-6-fenil-2,3,5,6-tetrahidroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 204.29
Cantidad 1 mL