Learn More
Sal de leupeptina trifluoroacetato, MP Biomedicals
Código de producto. 11442491 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442491 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11442491 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219562325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00€
    353.85€ / 25 miligramos
    Ahorro 18.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
CAS 147385-61-3
Fórmula molecular C22H39F3N6O6
Peso molecular (g/mol) 540.59
Número MDL MFCD00133458
Clave InChI WUHGBZVQELGOMH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo leupeptin trifluoroacetate salt, n-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl-2-2-acetamido-4-methylpentanamido-4-methylpentanamide; trifluoroacetic acid, trifluoroacetic acid-n-acetylleucyl-n-5-diaminomethylidene amino-1-oxopentan-2-yl leucinamide 1/1
PubChem CID 44134799
Nombre IUPAC N-{5-[(diaminomethylidene)amino]-1-oxopentan-2-il}-2-(2-acetamido-4-metilpentanamido)-4-metilpentanamida; ácido trifluoroacético
SMILES OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leupeptin Trifluoroacetate Salt
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.6
Forma física Powder