Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hemisulfato de leupeptina
Description
Reversible protease inhibitor, which inhibits cathepsin B, calpain and trypsinPharmaceutical composition containing leupeptin hemisulfate is used as an anti-malarial agent. It is employed in the treatment of noise-induced hearing loss. It also protects the heart from myocardial stunning. Further, it is used to inhibit serine, cysteine proteases, plasmin, trypsin, papain, kallikrein and cathepsin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
inhibidor de proteasa reversible que inhibe la catepsina B, la calpaína y la tripsina La composición farmacéutica contiene hemisulfato de leupeptina, que se utiliza como agente antimalárico. Se emplea en el tratamiento de la pérdida auditiva inducida por el ruido. También protege el corazón del miocardio aturdido. Además, se utiliza para inhibir la serina, proteasas cisteínas, plasmina, tripsina, papaína, calicreína y catepsina B.
Solubilidad
soluble en agua, etanol, dimetilformamida y ácido acético.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Incompatible con ácidos y bases fuertes.
Spécification
Spécification
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Leupeptina |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 475,59 |
| Solubilidad | Soluble en agua a 50 mg/ml |
| Contenido y almacenamiento | De -30 °C a -10 °C |
| Formulario | Polvo |
| Cantidad | 25 mg |
Sécurité et traitement
- Leupeptin hemisulfate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Leupeptin hemisulfate