Learn More
Leupeptin hemisulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16439967
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439967 5 mg 5 miligramos
16427488 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16439967 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18234A5mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MedChemExpress Leupeptin hemisulfate is a membrane-permeable thiol protease inhibitor that inhibits Cathepsin B, Cathepsin H and Cathepsin L, and also impairs amphisome-lysosome fusion. Leupeptin hemisulfate also exhibits anti-inflammatory effect.
Leupeptin hemisulfate is a membrane-permeable thiol protease inhibitor that inhibits Cathepsin B, Cathepsin H and Cathepsin L, and also impairs amphisome-lysosome fusion. Leupeptin hemisulfate also exhibits anti-inflammatory effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leupeptin hemisulfate
Forma física Powder
CAS 103476-89-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H38N6O4.1/2H2SO4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 83.33 mg/mL (175.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C[C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC(C)=O)CC(C)C)=O)CC(C)C)=O)CCCNC(N)=N.[0.5H2SO4]
Peso molecular (g/mol) 475.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.59
Porcentaje de pureza 98.0%