Learn More
Melford Hemisulfato de leupeptina
Description
Inhibidor reversible de las proteasas de cisteína y serina similares a la tripsina. Inhibe la catepsina B, calicreína, papaína, plasmina, trombina y tripsina.
Inhibidor reversible de las proteasas de cisteína y serina similares a la tripsina. Inhibe la catepsina B, calicreína, papaína, plasmina, trombina y tripsina. Concentración de trabajo: 1-10uM
Specifications
Specifications
| CAS | 103476-89-7 |
| Fórmula molecular | C20H38N6O4 1/2H2SO4 |
| Cantidad | 5 mg |