Learn More
Leucylisoleucine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C12H24N2O3 |
| Peso molecular | 244.33 |
| Clave InChI | AZLASBBHHSLQDB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCC(C)C(NC(=O)C(N)CC(C)C)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-amino-4-methylpentanamido)-3-methylpentanoic acid |
| Cantidad | 100 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 244.34 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |