Learn More
Sal de leucil-fenilalanil-isoleucil-glutamil-triptofil-leucil-lisina xTFA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Leucyl-Phenylalanyl-Isoleucyl-Glutamyl-Tryptophyl-Leucyl-Lysine xTFA Salt |
| CAS | 868249-04-1 |
| Fórmula molecular | C49H73N9O10• x(C2HF3O2) |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Leu-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys xTFA, LFIEWLK xTFA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h3-4,8-9H,1-2,5-7H2 |
| SMILES | C=CNCCCNC=C |
| Nombre IUPAC | N,N'-bis(etenil)propano-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 948.1611402 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.1157 |