Learn More
MedChemExpress Leucyl-phenylalanine
Código de producto. 16401047
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16401047 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16401047 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY113278
MedChemExpress Leucyl-phenylalanine belongs to the class of organic compounds known as dipeptides.
Especificaciones
Pureza 97.0%
CAS 3063-05-6
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 278.35 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Cantidad 50 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 4 mg/mL (14.37 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 1.11 mg/mL (3.99 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : <1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)