missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leucovorin Calcium Salt Pentahydrate, TRC

Código de producto. 30472083
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30472083 100 mg 100 miligramos
30483210 1 g 1 g
30466867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30472083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL330400100MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 6035-45-6
Fórmula molecular C20H31CaN7O12
Peso molecular (g/mol) 601.58
Sinónimo L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-5-formyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, calcium salt, hydrate (1:1:5), Glutamic acid, N-[p-[[(2-amino-5-formyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, calcium salt, pentahydrate, L- (8CI), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-5-formyl-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, calcium salt (1:1), pentahydrate (9CI), Folinic acid, calcium salt pentahydrate, Calcium folinate pentahydrate
Nombre IUPAC calcium;(2S)-2-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioate;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[Ca+2].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])N2C=O)N1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Leucovorin Calcium Salt Pentahydrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23N7O7.Ca.5H2O/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;;;;;;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);;5*1H2/q;+2;;;;;/p-2/t12?,13-;;;;;;/m0....../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 601.1657
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.