Learn More
Leucovorina Sal de calcio pentahidratada, TRC
Código de producto. 30483210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483210 1 g 1 g
30472083 100 mg 100 miligramos
30466867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3304001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6035-45-6
Fórmula molecular C20H31CaN7O12
Peso molecular (g/mol) 601.58
Sinónimo L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-5-formyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, calcium salt, hydrate (1:1:5), Glutamic acid, N-[p-[[(2-amino-5-formyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, calcium salt, pentahydrate, L- (8CI), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-5-formyl-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, calcium salt (1:1), pentahydrate (9CI), Folinic acid, calcium salt pentahydrate, Calcium folinate pentahydrate
Nombre IUPAC calcio; (2S)-2-[[4-[(2-amino-5-formil-4-oxo-1,6,7,8-tetrahidropteridina-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanedioato; Pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Ca+2].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])N2C=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leucovorin Calcium Salt Pentahydrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23N7O7.Ca.5H2O/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;;;;;;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);;5*1H2/q;+2;;;;;/p-2/t12?,13-;;;;;;/m0....../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 601.1657