Learn More
Greiner Bio-One Tubos de centrífuga de polipropileno Leucosep
Código de producto. 10030322
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 ml
12 mL
50 ml
Esterilidad:
Estéril
Fabricación aséptica
Forma del fondo:
Cónicos
Redondo
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 250
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Forma del fondo Tamaño de la unidad
10030322 50 ml Fabricación aséptica Cónicos paquete de 250
15985291 12 mL Fabricación aséptica Redondo paquete de 500
10388663 12 mL Fabricación aséptica Redondo paquete de 500
11882671 12 ml Estéril Redondo 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10030322 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 227288
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Para la separación eficaz de linfocitos y células mononucleares de la sangre periférica y la médula ósea.
  • Enriquecimiento directo de la sangre entera
  • Llenado simplificado a través de una barrera porosa
  • Separación rápida a temperatura ambiente en tan solo 15 minutos
  • Extracción de eritrocitos y granulocitos
  • Sin recontamin
Service Plan
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con Separación de linfocitos y células mononucleares de la sangre periférica y la médula ósea
Incluye Barrera porosa
Esterilidad Fabricación aséptica
Forma del fondo Cónicos
Tipo de producto Tubo para centrífuga