Learn More
Leucopterina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Leucopterin |
| CAS | 492-11-5 |
| Fórmula molecular | C6 H5 N5 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-5,8-dihydro-4,6,7(1H)-pteridinetrione, 2-Amino-5,8-dihydro-4,6,7(3H)-pteridinetrione, 2-Amino-3,4,5,6,7,8-hexahydropteridine-4,6,7-trione, 2-Amino-4,6,7-trihydroxypteridine, 2-Amino-4,6,7-trihydroxypyrimido[4,5-b]pyrazine, 2-Amino-5,8-dihydro-1H-pteridine-4,6,7-trione, 2-Amino-6,7-dihydroxy-3,4-dihydropteridin-4-one, 2-Aminopteridine-4,6,7-triol, Leukopterin, NSC 93740 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5N5O3/c7-6-10-2-1(3(12)11-6)8-4(13)5(14)9-2/h(H,8,13)(H4,7,9,10,11,12,14) |
| SMILES | NC1=NC2=C(NC(=O)C(=O)N2)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5,8-dihidro-3H-pteridina-4,6,7-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 195.136 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.039 |