Learn More
Leucomicinas (>85%), TRC
Código de producto. 30137363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137363 10 g 10 g
30134171 5 g 5 g
17905065 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL33032010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1392-21-8
Fórmula molecular C35H59NO13
Sinónimo Ayermicina, C 637, Kitasamycin, Sineptina, Stereomycine, Syneptine;
SMILES C[C@@H]1C/C=C/C=C/[C@@H]([C@@H](C[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](CC(=O)O1)O)OC)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C)O[C@H]3C[C@@]([C@H]([C@@H](O3)C)O)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leucomycin
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C35H59NO13/c1-19-16-23(14-15-37)31(32(44-8)25(39)17-26(40)45-20(2)12-10-9-11-13-24(19)38)49-34-29(41)28(36(6)7)30(21(3)47-34)48-27-18-35(5,43)33(42)22(4)46-27/h9-11,13,15,19-25,27-34,38-39,41-43H,12,14,16-18H2,1-8H3/b10-9+,13-11+/t19-,20-,21-,22+,23+,24+,25-,27+,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34+,35-/m1/s1