Learn More
leucomicina (técnica), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Leucomycin |
| CAS | 1392-21-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Leucomycin |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Ayermicina, C 637, Kitasamycin, Sineptina, Stereomycine, Syneptine; |
| Cantidad | 100 mg |