Learn More
Tartrato de leucomicina, TRC
Código de producto. 30133375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133375 500 mg 500 miligramos
30133359 100 mg 100 miligramos
17933675 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL330328500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37280-56-1
Fórmula molecular C36H63NO13.C4H6O6
Peso molecular (g/mol) 867.97
Sinónimo Leucomycin (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (salt) (9CI), Leucomycin [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (salt), Kitasamycin tartrate, Trubin
Nombre IUPAC (9S,11E,13E,16S)-6-(((2S,4R,6R)-5-(((4R,6R)-4,5-dihidroxi-4,6-dimetiltetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiltetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-10-hidroxi-7-(2-hidroxietil)-4,5-dimetoxi-9,16-dimetiloxaciclohexadeca-11,13-dien-2-one (2R,3R)-2,3-dihidroxisuccinato
SMILES OC1[C@H](OC2C(CCO)C[C@H](C)C(O)/C=C/C=C/C[C@H](C)OC(CC(OC)C2OC)=O)O[C@H](C)C(OC3O[C@H](C)C(O)[C@@](O)(C)C3)[C@@H]1N(C)C.OC([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leucomycin Tartrate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H63NO13.C4H6O6/c1-20-17-24(15-16-38)32(33(45-9)26(44-8)18-27(40)46-21(2)13-11-10-12-14-25(20)39)50-35-30(41)29(37(6)7)31(22(3)48-35)49-28-19-36(5,43)34(42)23(4)47-28;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h10-12,14,20-26,28-35,38-39,41-43H,13,15-19H2,1-9H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b11-10+,14-12+;/t20?,21?,22?,23?,24?,25?,26?,28?,29-,30?,31?,32?,33?,34?,35+,36?;1-,2-/m11/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 867.45