Learn More
Leucomicina A5, TRC
Código de producto. 30136784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136784 5 mg 5 miligramos
17993255 2.5 mg 2.50 miligramo
17900875 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3303185MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18361-45-0
Fórmula molecular C39H65NO14
Peso molecular (g/mol) 771.93
Sinónimo Oxacyclohexadecane, leucomycin V deriv., Kitasamycin A5, Leukomycin A5, Turimycin H4;
Nombre IUPAC [(2S,3S,4R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-4,10-dihidroxi-5-metaxi-9,16-dimetil-2-oxo-7-(2-oxoetil)-1-oxoxhexadeca-11,13-dien-6-il]-4-(dimetilamino)-5-hidroxi-2-metiloxan-3-il]oxi-4-hidroxi-2,4-dimetilox-3-il] butanoato
SMILES CCCC(=O)O[C@H]1[C@H](C)O[C@H](C[C@@]1(C)O)O[C@@H]2[C@@H](C)O[C@@H](O[C@H]3[C@@H](CC=O)C[C@@H](C)[C@@H](O)\C=C\C=C\C[C@@H](C)OC(=O)C[C@@H](O)[C@@H]3OC)[C@H](O)[C@H]2N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leucomycin A5
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H65NO14/c1-10-14-29(44)52-37-25(5)50-31(21-39(37,6)47)53-34-24(4)51-38(33(46)32(34)40(7)8)54-35-26(17-18-41)19-22(2)27(42)16-13-11-12-15-23(3)49-30(45)20-28(43)36(35)48-9/h11-13,16,18,22-28,31-38,42-43,46-47H,10,14-15,17,19-21H2,1-9H3/b12-11+,16-13+/t22-,23-,24-,25+,26+,27+,28-,31+,32-,33-,34-,35+,36+,37+,38+,39-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 771.4405