Learn More
Leucomalaquita Green-d6, TRC
Código de producto. 30473664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473664 100 mg 100 miligramos
30465346 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30473664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL330333100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173021-13-0
Fórmula molecular C23 2H6 H20 N2
Peso molecular (g/mol) 336.5
Sinónimo 4-[Deuterio-(4-dimethylaminophenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-N,N-dimethylaniline, Leucomalachite green D6, Leucomalachite green D6 (phenylmethin D6)
Nombre IUPAC 4-[deuterio-[4-(dimetilamino)fenilo]-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metil]-N,N-dimetilanilina
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leucomalachite green D6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D,9D,23D
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.2473
Porcentaje de pureza >95%