Learn More
Verde leucomalaquita-d6 (fenilmetileno-d6), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Leucomalachite green D6 |
| CAS | 1173021-13-0 |
| Fórmula molecular | C23 2H6 H20 N2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 4-[Deuterio-(4-dimethylaminophenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-N,N-dimethylaniline, Leucomalachite green D6, Leucomalachite green D6 (phenylmethin D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23 H,1-4H3/i5D,6 D,7 D,8 D,9 D,23 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-[deuterio-[4-(dimetilamino)fenil]-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metil]-N,N-dimetilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 336.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.2473 g/mol |
| Mostrar más |