Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde de leucomalaquita
Código de producto. 10781242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10781242 25 g Frasco de vidrio 25 g
10696801 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10781242 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 402110250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 129-73-7 | C23H26N2 | 330.475 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-73-7
Fórmula molecular C23H26N2
Peso molecular (g/mol) 330.475
Número MDL MFCD00008315
Clave InChI WZKXBGJNNCGHIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4, 4';-Benzylidenebis(N, N-dimethylaniline), Malachite green leuco base
PubChem CID 67215
Nombre IUPAC 4-[[4-(dimetilamino)fenil]-fenilmetilo]-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leucomalachite Green
Beilstein 13, 275
Índice Merck 15, 5763
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.46
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Azul o marrón-verde a blanco
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Leucomalachite Green
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.