Learn More
Violeta leucocristal, 99,8%, para análisis HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473392 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11473392 25 g
11463392 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473392 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215519525
CAS 603-48-5
Fórmula molecular C25H31N3
Peso molecular (g/mol) 373.54
Número MDL MFCD00008314
Clave InChI OAZWDJGLIYNYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline)
PubChem CID 69048
Nombre IUPAC 4-{bis[4-(dimetilamino)fenil]metil}-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leucocrystal violet
Nombre de nota For HPLC analysis
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.5
Porcentaje de pureza 99.8%
Color Gris/Morado
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino