Learn More
Leuco Malachite Green, TRC
Código de producto. 30137913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137913 5 g 5 g
30132757 250 mg 250 miligramos
17992335 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137913 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3303005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-73-7
Fórmula molecular C23 H26 N2
Peso molecular (g/mol) 330.47
Sinónimo Benzenamine, 4,4'-(phenylmethylene)bis[N,N-dimethyl-, Aniline, 4,4'-benzylidenebis[N,N-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(Phenylmethylene)bis[N,N-dimethylbenzenamine], 4,4'-Benzylidene bis[N,N-dimethylaniline], 4,4'-Bis(N,N-dimethylaminophenyl)phenylmethane, 4,4'-Bis(dimethylamino)triphenylmethane, Bis(4-dimethylaminophenyl)phenylmethane, Bis(p-dimethylaminophenyl)phenylmethane, Bis[p-(N,N-dimethylamino)phenyl]phenylmethane, C.I. Basic Green 4, leuco base, Leucomalachite green, Malachite green leuco, Malachite green leuco base, NSC 36379, p,p'-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline)
Nombre IUPAC 4-[[4-(dimetilamino)fenil]-fenilmetilo]-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leucomalachite green
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.2096
Porcentaje de pureza >95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Leuco Malachite Green
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Leucomalachite Green