Learn More
Verde malaquita leuco-d5, TRC
Código de producto. 30484112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30484112 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30484112 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3303025MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leucomalachite Green phenyl-d5
CAS 947601-82-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23 2H5 H21 N2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Benzenamine, 4,4'-(phenyl-2,3,4,5,6-d5-methylene)bis[N,N-dimethyl-, Leucomalachite Green (phenyl D5)
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 4-[[4-(dimetilamino)fenil]-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metil]-N,N-dimetilanilina
Peso molecular (g/mol) 335.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.241
Porcentaje de pureza >95