Learn More
Leuco Violeta Genciana, TRC
Código de producto. 30138666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138666 1 g 1 g
30136401 5 g 5 g
17994585 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3302001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-48-5
Fórmula molecular C25 H31 N3
Peso molecular (g/mol) 373.53
Sinónimo Colorless crystal violet, Reduced crystal violet
Nombre IUPAC 4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metil]-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leucocrystal Violet
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31N3/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6/h7-18,25H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.2518