Learn More
Leuco Genciana Violeta-d6 (Mayor), TRC
Código de producto. 30133668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133668 50 mg 50 miligramos
17958399 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30133668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL33020350MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173023-92-1
Fórmula molecular C25 2H6 H25 N3
Peso molecular (g/mol) 379.57
Sinónimo Leucocrystal Violet D6, Benzenamine, 4,4'-[[4-[di(methyl-d3)amino]phenyl]methylene]bis[N,N-dimethyl-
Nombre IUPAC 4-[[4-[bis(trideuteriometil)amino]fenil]-[4-(dimetilamino)fenil]metilo]-N,N-dimetilanilina
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leucocrystal violet D6
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31N3/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6/h7-18,25H,1-6H3/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.2895