Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violeta leuco, 99 %, puro
Código de producto. 10138742 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10138742 5 g Frasco de vidrio 5 g
10781091 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10138742 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 204330050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 603-48-5 | C25H31N3 | 373.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-48-5
Fórmula molecular C25H31N3
Peso molecular (g/mol) 373.54
Número MDL MFCD00008314
Clave InChI OAZWDJGLIYNYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline), LCV
PubChem CID 69048
Nombre IUPAC 4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metil]-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leuco Crystal Violet
Punto de fusión 175.0°C to 180.0°C
Nombre de nota 99%
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH[C6H4N(CH3)2]3
Beilstein 13, 315
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.53
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Gris a blanco
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Leuco Crystal Violet
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.