Learn More
Leucina (L-leucina), Mikromol™
Descripción
Leucina (L-leucina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Leucine |
| CAS | 61-90-5 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Leucine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phenylalanine Imp. A (EP), Leucine, (S)-2-amino-4-methylpentanoic acid, Leucine, L- (8CI), (2S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid, (S)-(+)-Leucine, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid, (S)-2-Amino-4-methylvaleric acid, (S)-Leucine, 100: PN: US20070066537 PAGE: 17 claimed protein, 124: PN: EP2071334 SEQID: 136 claimed protein, 124: PN: WO2009077864 SEQID: 136 claimed protein, 164: PN: WO2010045512 SEQID: 173 unclaimed protein, 325: PN: WO2010059829 SEQID: 353 unclaimed protein, 45: PN: WO2008005407 PAGE: 5 claimed protein, 8: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, L-(+)-Leucine, L-2-Amino-4-methylpentanoic acid, L-Norvaline, 4-methyl-, L-alpha-Aminoisocaproic acid, Leu, NSC 46709, Pentanoic acid, 2-amino-4-methyl-, (S)-, Phenylalanine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico |
| Show More |