Learn More
Ácido Leucico, TRC
Código de producto. 30005640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30005640 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30005640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3300801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leucic Acid
CAS 498-36-2
Fórmula molecular C6H12O3
Cantidad 1 g
Sinónimo (±)-2-Hydroxyisocaproic acid, (±)-2-Hydroxyisohexanoic acid, (±)-Leucic acid, (±)-Leucinic acid, (±)-α-Hydroxyisocaproic acid, 2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, 2-Hydroxy-4-methylvaleric acid, 2-Hydroxyisocaproic acid, 2-Hydroxyisohexanoic acid, DL-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, DL-2-Hydroxyisocaproic acid, DL-Leucic acid, DL-α-Hydroxyisocaproic acid, Leucinic acid, α-Hydroxy-iso-caproic acid, α-Hydroxyisocaproate, α-Hydroxyisocaproic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
SMILES CC(C)CC(O)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0786