Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sustrato de tetradecapéptido [Leu8] renina, rata
Código de producto. 15427379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de sustrato:
1 mg
5mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad de sustrato Tamaño de la unidad
15427379 5mg 5 miligramos
15437379 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427379 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66131.#0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco a blanquecino
Formulario Sólido
Peso molecular 1789,06
Requisitos de almacenamiento De -30° a -10 °C
Cantidad de sustrato 5mg