Learn More
MedChemExpress [Leu5]-Enkephalin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.49% |
| CAS | 58822-25-6 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 555.62 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 150 mg/mL (269.97 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (179.98 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Leu-enkephalin∣ Leucine enkephalin∣ Leucyl-enkephalin |