Learn More
MedChemExpress [Leu5]-Enkephalin, amide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.44% |
| CAS | 60117-24-0 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 554.64 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (450.74 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Leu-Enkephalin amide |