Learn More
[Leu5]-Enkephalin Acetate, TRC
Código de producto. 30011016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011016 25 mg 25 miligramos
30012119 10 mg 10 miligramos
30008918 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011016 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL33034025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81678-16-2
Sinónimo 1-5-Dynorphin∣L-Tyrosylglycylglycyl-L-phenylalanyl-L-leucine∣5-L-Leucine-enkephalin∣Leu-enkephalin∣Leucine Enkephalin∣Leucyl-enkephalin∣Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-OH
Especificaciones
Pureza >95% (HPLC)
Formato Neat
Peso molecular 615.67