Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Leu13] Motilin, Human, Porcine
Código de producto. 15478539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478539 0,5 mg 0.50 miligramo
15488539 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478539 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66962.!D
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie Human, Porcine
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 2681.10
Tipo de producto [Leu13] Motilin, human, porcine
Cantidad 0,5 mg
Estado normativo RUO
Secuencia Phe-Val-Pro-Ile-Phe-Thr-Tyr-Gly-Glu-Leu-Gln-Arg-Leu-Gln-Glu-Lys-Glu-Arg-Asn-Lys-Gly-Gln