Learn More
Leu-AMS, MedChemExpress
Descrizione
Leu-AMS (compound 6), a leucine analogue, is a potent inhibitor of leucyl-tRNA synthetase (LRS) with an IC50 of 22.34 nM, which inhibits the catalytic activity of LRS but did not affect the leucine-induced mTORC1 activation. Leu-AMS shows cytotoxicity in cancer cells and normal cells, and inhibits the growth of bacteria.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Leu-AMS |
| CAS | 288591-93-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H25N7O7S |
| Cantidad | 1 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 49.17 mg/mL (107.01 mM) |
| SMILES | O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3COS(=O)(NC([C@@H](N)CC(C)C)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 459.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 459.48 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?